Läs mer
Rabeprazol natrium, Mikromol™
Produktkod. 17971846
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17971846 250 mg
1 options
Produktkod. 17971846 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0618.010250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rabeprazolnatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabeprazole Sodium
CAS 117976-90-6
Analyt- eller komponentnamn Rabeprazole Sodium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H20 N3 O3 S . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo, Rabeprazole Sodium Imp. B (EP), Rabeprazole Imp. B (EP), Rabeprazole USP Related Compound E, Rabeprazole USP RC E
InChI formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
LEDER [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
IUPAC-namn natrium; 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metylpyridin-2-yl]metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
Molekylvikt (g/mol) 381.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 381,1123 g/mol