Läs mer
Rabeprazol natriumsalt, Thermo Scientific™
Produktkod. 17700689 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17700689 1 g
17710689 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17700689 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 470020010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabeprazol natriumsalt
CAS 117976-90-6
Kvantitet 1 g
Löslighet Löslig i kloroform, etanol, etylacetat, metanol; olöslig i eter, hexan
Smältpunkt 145 °C till 155 °C
Frakt skick Inga speciella krav
Produktlinje Livsvetenskap
Molekylformel C18 H20 N3 Na O3 S
Fysisk form Pulver
Färg Vitt till gult till beige
Renhet ≥97,5 %