Läs mer
Rabeprazolnatriumsalt, TRC
Produktkod. 17961835
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961835 10 mg
17924235 25 mg
17952615 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17961835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR07050010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117976-90-6
Molekylformel C18 H20 N3 O3 S . Na
Molekylvikt (g/mol) 381.42
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt, Aciphex, E 3810, LY 307640 sodium, Pariet, Pariprazole, Pepcia, Rabeprazole sodium, Rabicip, Razo
IUPAC-namn natrium; 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metylpyridin-2-yl]metylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
LEDER [Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabeprazole Sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Formel vikt 381.1123
Procent renhet >95%