Läs mer
Rabeprazole Sulfide N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rabeprazole Sulfide N-Oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25-18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 359.1304 |