missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rabeprazole Sulfide N-Oxide, TRC

Produktkod. 17954295
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17954295 50 mg
17940455 25 mg
17934375 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17954295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR07053550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 924663-40-1
Molekylformel C18 H21 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 359.44
Synonym 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-1-oxido-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, Rabeprazole Sulfide N-Oxide
IUPAC-namn 2-(1H-benzimidazol-2-ylsulfanylmethyl)-4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridine 1-oxide
LEDER COCCCOc1ccn(=O)c(CSc2nc3ccccc3[nH]2)c1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Rabeprazole Sulfide N-Oxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25-18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vikt 359.1304
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.