Läs mer
Rabeprazole Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rabeprazole Sulfone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O4S/c1-13-16(19-9-8-17(13)25-11-5-10-24-2)12-26(22,23)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 375.1253 |