Läs mer
Rabeprazolsulfon N-oxid, Mikromol™
Beskrivning
Rabeprazol Sulfon N-oxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rabeprazole Sulfone N-Oxide |
| CAS | 924663-37-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Rabeprazole Sulfone N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H21 N3 O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. I (EP), Rabeprazole Imp. I (EP), Rabeprazole Sodium Impurity I, Rabeprazole Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20) |
| LEDER | COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C |
| IUPAC-namn | 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]metylsulfonyl]-1H-benzimidazol |
| Visa mer |