Läs mer
Rabeprazolsulfon N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30457875
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457875 4 x 25 mg
30051817 25 mg
17923836 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457875 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0618.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Rabeprazolsulfon N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabeprazole Sulfone N-Oxide
CAS 924663-37-6
Analyt- eller komponentnamn Rabeprazole Sulfone N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H21 N3 O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Rabeprazole Sulphone N-Oxide, Rabeprazole Sodium Imp. I (EP), Rabeprazole Imp. I (EP), Rabeprazole Sodium Impurity I, Rabeprazole Impurity I
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O5S/c1-13-16(21(22)9-8-17(13)26-11-5-10-25-2)12-27(23,24)18-19-14-6-3-4-7-15(14)20-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,19,20)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COCCCOc1cc[n+]([O-])c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
IUPAC-namn 2-[[4-(3-metoxipropoxi)-3-metyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl]metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 391.44
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 391,1202 g/mol