Läs mer
Rabeprazol, TRC
Produktkod. 30135897
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135897 500 mg
30011745 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR070540500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117976-89-3
Molekylformel C18 H21 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 359.44
Synonym 1H-Benzimidazole, 2-[[[4-(3-methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, (±)-Rabeprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-[[[3-Methyl-4-(3-methoxypropoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]benzimidazole, 2-[[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Dexrabeprazol, Habeprazole, LY 307640, Newprazole, Pariets, Rabeloc, Rabemax, Rabeprazole, Rabiral
IUPAC-namn 2-[[4-(3-metoxypropoxi)-3-metylpyridin-2-yl]metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
LEDER COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)c1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabeprazole
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N3O3S/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vikt 359.1304