Läs mer
Rabusertib, MedChemExpress
Produktkod. 16498737
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498737 5 mg 5mg
16476138 10 mg -
16452277 50 mg -
16456526 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14720
MedChemExpress Rabusertib (LY2603618) is a potent and selective inhibitor of Chk1 with an IC50 of 7 nM.
Rabusertib (LY2603618) is a potent and selective inhibitor of Chk1 with an IC50 of 7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rabusertib
CAS 911222-45-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H22BrN5O3
Kvantitet 5 mg
Synonym LY2603618 IC-83
Löslighetsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (71.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER BrC(C=C1NC(NC2=NC=C(N=C2)C)=O)=C(C=C1OC[C@H]3OCCNC3)C
Molekylvikt (g/mol) 436.3
Formel vikt 436.3
Procent renhet 97.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease