Läs mer
rac 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 67123-97-1 |
| Molekylformel | C10 H11 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(±)-, 1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, DL-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, DL-3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, NSC 14794 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.079 |