Läs mer
rac-1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(4-oxocyclohexyl)carbonyl]-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(4-oxocyclohexyl)carbonyl]-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| CAS | 57452-32-1 |
| Molekylformel | C19H22N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2,3,6,7,11b-Hexahydro-2-[(4-oxocyclohexyl)carbonyl]-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O3/c22-15-7-5-14(6-8-15)19(24)20-11-17-16-4-2-1-3-13(16)9-10-21(17)18(23)12-20/h1-4,14,17H,5-12H2 |
| LEDER | O=C(C1CCC(=O)CC1)N2CC3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2 |
| IUPAC-namn | 2-(4-oxocyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 326.39 |
| Formel vikt | 326.163 |