Läs mer
rac-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol-d6 |
| CAS | 1794827-25-0 |
| Molekylformel | C11H4D6Cl2N2O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6, (+/-)-alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6, alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2/i3D,4D,6D2,7D,11D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])n(c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,2-trideuterio-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2,4,5-trideuterioimidazol-1-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.15 |
| Formel vikt | 262.0547 |