Läs mer
rac-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol, TRC
Produktkod. 30133129
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133129 10 g
18051030 250 mg
18072920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133129 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43579510G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24155-42-8
Molekylformel C11 H10 Cl2 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 257.12
Synonym Imidazole-1-ethanol, α-(2,4-dichlorophenyl)- (8CI), α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, (±)-α-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1-imidazolyl)ethanol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1-ol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, FI 7001, R 14821, T 824, UK 11147, (1RS)-1-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol: Econazole Imp. A (EP)
IUPAC-namn 1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethanol
LEDER OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
Formel vikt 256.017
Procent renhet >95%