missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac 1,2-Bis-palmitoyl-3-chloropropanediol, TRC

Produktkod. 17928604
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17928604 10 mg
17908434 50 mg
17948704 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17928604 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB51520010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51930-97-3
Molekylformel C35 H67 Cl O4
Molekylvikt (g/mol) 587.36
Synonym Hexadecanoic acid, 1,1'-[1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl] ester, Hexadecanoic acid, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI), 3-Chloropropane-1,2-diol dipalmitate, Rac-1,2-bis(palmitoyl)-3-chloropropane-1,2-diol, rac 1,2-Bis-palmitoyl-3-chloropropanediol
IUPAC-namn (3-chloro-2-hexadecanoyloxypropyl) hexadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-1,2-Bis-palmitol-3-chloropropanediol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C35H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3
Formel vikt 586.4728
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.