Läs mer
rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-piperidinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-[2-(Cyano)phenyl]-3-piperidinol |
| CAS | 1246816-21-6 |
| Molekylformel | C12H14N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-[2-(Cyano)phenyl]-3-hydroxy-piperidine, 3-Piperidinol-2-benzonitrile, 2-(3-Hydroxy-1-piperidinyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c13-8-10-4-1-2-6-12(10)14-7-3-5-11(15)9-14/h1-2,4,6,11,15H,3,5,7,9H2 |
| LEDER | OC1CCCN(C1)c2ccccc2C#N |
| IUPAC-namn | 2-(3-hydroxypiperidin-1-yl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vikt | 202.1106 |