Läs mer
rac 1,2-Diaminopropane, TRC
Produktkod. 30040933
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040933 1 g
30041270 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30040933 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4166551G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-90-0
Molekylformel C3H10N2
Molekylvikt (g/mol) 74.12
Synonym (RS)-1,2-Propanediamine, (±)-1,2-Diaminopropane, 1,2-Diaminopropane, 1,2-Propylenediamine, 1-Methyl-1,2-diaminoethane, 2,3-Diaminopropane, DL-1,2-Propanediamine, N,N'-Dimethyl-1,2-diaminopropane, NSC 175731, Propylenediamine, dl-1,2-Propylenediamine
LEDER NCC(N)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac 1,2-Diaminopropane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
Formel vikt 74.0844