Läs mer
rac-1,2-Dihexadecylglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1,2-Dihexadecylglycerol |
| CAS | 13071-60-8 |
| Molekylformel | C35 H72 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (±)-2,3-bis(Hexadecyloxy)-1-propanol, 1,2-Di-O-hexadecylglycerol, 2,3-Bis(hexadecyloxy)-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C35H72O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-37-34-35(33-36)38-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35-36H,3-34H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-dihexadecoxypropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 540.944 |
| Formel vikt | 540.548 |