Läs mer
rac-1,2-Dilinolenoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1,2-Dilinolenoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 74875-97-1 |
| Molekylformel | C39 H63 Cl O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 9,12,15-Octadecatrienoic acid, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester, (all-Z)- (9CI), 3-Chloro-1,2-propanediol dilinolenate, Rac-1,2-bis(linolenoyl)-3-chloropropane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C39H63ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5-8,11-14,17-20,37H,3-4,9-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,19-17-,20-18- |
| LEDER | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
| IUPAC-namn | [3-chloro-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyl]oxypropyl] (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 631.37 |
| Formel vikt | 630.4415 |