Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar
Produktkod. 15259794 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
15 cm
20 cm
30 cm
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45μ m
Förpackningsstorlek:
1 rulle
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Porstorlek unitSize
15259794 30 cm 0,45μ m 1 rulle
15239794 30 cm 0,1μ m 1 rulle
15249794 30 cm 0,2μ m 1 rulle
15289794 20 cm 0,1μ m 1 rulle
15299794 20 cm 0,2μ m 1 rulle
15239804 15 cm 0,1μ m 1 rulle
15259804 15 cm 0,45μ m 1 rulle
15209804 20 cm 0,45μ m 1 rulle
15249804 15 cm 0,2μ m -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15259794 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10600002
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd detta mångsidiga nitrocellulosamembran för utmärkt bindningsaffinitet för små proteiner och peptider, såväl som nukleinsyror. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulosamembran: Rullar erbjuder utmärkt känslighet, upplösning och låg bakgrund.
Packad i rullar.
  • 100 % ren nitrocellulosa
  • Hög affinitet för proteiner
  • Blockeringsförmåga
  • Kompatibel med en rad detektionsmetoder, inklusive kemiluminescerande, kromogena och fluorescerande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 4 m
Bredd (metrisk) 30 cm
För användning med (applikation) Western blottar, dot-blot-analyser och andra protein- eller nukleinsyrametoder
Formatera Rulla
Material 100 % ren nitrocellulosa
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 4 m x 30 cm
Produktlinje Amersham Protran
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Amersham Protran 0.45
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose