Läs mer
rac-1,2-Dilinoleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1,2-Dilinoleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 74875-96-0 |
| Molekylformel | C39 H67 Cl O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester (9CI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 1-(chloromethyl)-1,2-ethanediyl ester, 3-Chloro-1,2-propanediol dilinoleate, Rac-1,2-bis(linoleoyl)-3-chloropropane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C39H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| IUPAC-namn | [3-chloro-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 635.4 |
| Formel vikt | 634.4728 |