Läs mer
rac 1,2-Dioleoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-1,2-propanediol Dioleate D5 (3-Chloro-1,2-propandiol D5) |
| CAS | 1246833-00-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C39 2H5 H66 Cl O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-Chloro-1,2-propanediol Dioleate D5 (3-Chloro-1,2-propandiol D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/i35D2,36D2,37D |
| LEDER | [2H]C([2H])(Cl)C([2H])(OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | [3-chloro-1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 644.46 |
| Visa mer |