Läs mer
rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1,2-Distearoyl-3-chloropropanediol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H75ClO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)45-43-36-37(35-40)44-46-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 674.5252 |
| Procent renhet | >95% |