Läs mer
rac-1-(3-Benzyloxyphenyl)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-(3-Benzyloxyphenyl)-1-propanol |
| CAS | 49646-55-1 |
| Molekylformel | C16H18O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | alpha-Ethyl-3-(phenylmethoxy)benzenemethanol, 1-(m-Benzyloxyphenyl)-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O2/c1-2-16(17)14-9-6-10-15(11-14)18-12-13-7-4-3-5-8-13/h3-11,16-17H,2,12H2,1H3 |
| LEDER | CCC(O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-phenylmethoxyphenyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.31 |
| Formel vikt | 242.1307 |