Läs mer
rac 1,4-Bensodioxan-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30328954
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30328954 1 g
1 options
Produktkod. 30328954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1987001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid
CAS 3663-80-7
Molekylformel C9 H8 O4
Kvantitet 1 g
Synonym (2RS)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic Acid, Doxazosin Mesilate Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)C1COc2ccccc2O1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0423