Läs mer
rac-1-(4-Fluorfenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-karbonitril, TRC
Produktkod. 30404729
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30404729 500 mg
1 options
Produktkod. 30404729 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595710500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-1-(4-Fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobezofuran-5-carbonitr
CAS 64169-67-1
Molekylformel C15 H10 F N O
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 1-(4-Fluorophenyl)-5-cyanophthalan, 5-Cyano-1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran, LU 17-046
InChI formel InChI=1S/C15H10FNO/c16-13-4-2-11(3-5-13)15-14-6-1-10(8-17)7-12(14)9-18-15/h1-7,15H,9H2
LEDER Fc1ccc(cc1)C2OCc3cc(ccc23)C#N
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2-bensofuran-5-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 239.24
Formel vikt 239.0746