Läs mer
rac-1-Anthracen-2-yl-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-Anthracen-2-yl-ethanol |
| CAS | 22371-34-2 |
| Molekylformel | C16 H14 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-11,17H,1H3 |
| LEDER | CC(O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | 1-anthracen-2-ylethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.28 |
| Formel vikt | 222.1045 |