missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol |
| CAS | 56718-76-4 |
| Molekylformel | C12 H17 Cl O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3 |
| LEDER | COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.71 |
| Formel vikt | 244.0866 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?