missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Hydroxy Ketorolac Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1-Hydroxy Ketorolac Methyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO4/c1-21-15(19)16(20)9-10-17-12(7-8-13(16)17)14(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8,20H,9-10H2,1H3 |
| Formel vikt | 285.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?