missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Lauroyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Lauroyl-3-chloropropanediol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H29ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,17H,2-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 292.1805 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?