missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Linolenoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1-Linolenoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H35ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h3-4,6-7,9-10,20,23H,2,5,8,11-19H2,1H3/b4-3-,7-6-,10-9-/i18D2,19D2,20D |
| Formel vikt | 375.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?