Läs mer
rac-1-Linoleoyl-2,3-dilinolenoylglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-Linoleoyl-2,3-dilinolenoylglycerol |
| CAS | 79925-48-7 |
| Molekylformel | C57H94O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (all-Z)9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-[[(1Oxo-9,12-octadecadienyl)oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester, 1,2-Dilinolenoyl-3-linoleoylglycerol, (9Z,9'Z,12Z,12'Z,15Z,15'Z)-9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-[[(1Oxo-9,12-octadecadienyl)oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-30,54H,4-6,8,11,13-15,22-24,31-53H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC |
| IUPAC-namn | 2,3-bis[[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyl]oxy]propyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 875.35 |
| Formel vikt | 874.705 |