missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-1-Linoleoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-Linoleoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1246833-46-4 |
| Molekylformel | C39H71ClO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9,12-Octadecadienoic Acid 3-Chloro-2-[(1-oxooctadecyl)oxy]propyl Ester, Linoleic-stearic MCPD |
| InChI formel | InChI=1S/C39H71ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,37H,3-10,12,14-16,18,20-36H2,1-2H3/b13-11-,19-17- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCl |
| Molekylvikt (g/mol) | 639.43 |
| Formel vikt | 638.5041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?