Läs mer
rac-1-Linoleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-Linoleoyl-3-chloropropanediol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| Formel vikt | 372.2431 |