missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-1-Linoleoyl-3-chloropropanediol, TRC

Produktkod. 30483963
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483963 50 mg
30476958 10 mg
30474117 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483963 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46780050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 74875-98-2
Molekylformel C21 H37 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 372.97
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, 3-Chloro-1,2-propanediol 1-linoleate, Rac-1-linoleoyl-3-chloropropane-1,2-diol
IUPAC-namn (3-chloro-2-hydroxypropyl) (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-1-Linoleoyl-3-chloropropanediol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
Formel vikt 372.2431
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.