Läs mer
rac 1-Methoxy Ketorolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1-Methoxy Ketorolac |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO4/c1-21-16(15(19)20)9-10-17-12(7-8-13(16)17)14(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 285.1001 |