Läs mer
rac 1-Nitroso-2-methylindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Methyl-1-nitroso-2,3-dihydro-1H-indole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(7)10-12/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| Formel vikt | 162.0793 |
| Procent renhet | >95% |