Läs mer
rac 1-O-Trimethylsilyl 3-Chloro-1,2-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1-O-Trimethylsilyl 3-Chloro-1,2-propanediol |
| CAS | 1246820-26-7 |
| Molekylformel | C6H15ClO2Si |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-O-Trimethylsilyl alpha-Monochlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl dl-Chlorohydrin, 1-O-Trimethylsilyl Glycerol Monochlorohydrin, 1-Chloro-3-[(trimethylsilyl)oxy]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15ClO2Si/c1-10(2,3)9-5-6(8)4-7/h6,8H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)OCC(O)CCl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-trimethylsilyloxypropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.72 |
| Formel vikt | 182.053 |