Läs mer
rac 1-Oleoyl-2,3-dipalmitoyl Glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Oleoyl-2,3-dipalmitoyl-rac-glycerol |
| CAS | 1867-91-0 |
| Molekylformel | C53 H100 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | OPP, 9-Octadecenoic acid (9Z)-','2,3-bis[(1-oxohexadecyl)oxy]propyl ester, 9-Octadecenoic acid (Z)-','2,3-bis[(1-oxohexadecyl)oxy]propyl ester, Olein','2,3-dipalmito-1- (8CI), Palmitin','3-oleo-1,2-di- (6CI,7CI), (±)-Glycerol 1,2-dipalmitate 3-oleate, 1,2-Dipalmito-3-olein, 1,2-Dipalmitoyl-3-oleoyl-rac-glycerol, 1,2-Dipalmitoyl-3-oleoylglycerol, 1-Oleo-2,3-dipalmitin, 1-Oleodipalmitin, 1-Oleoyl-2,3-dipalmitoylglycerol, 3-Oleo-1,2-dipalmitin, DL-3-Oleo-1,2-dipalmitin, Glycerin-1-oleate-2,3-dipalmitate, Glyceryl 1-oleate-2,3-dipalmitate |
| InChI formel | InChI=1S/C53H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-29-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-50(59-53(56)47-44-41-38-35-32-28-24-21-18-15-12-9-6-3)48-57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-26,50H,4-24,27-49H2,1-3H3/b26-25- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2,3-di(hexadecanoyloxy)propyl (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 833.36 |
| Formel vikt | 832.752 |