missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Oleoyl-2-linoleoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oleoyl-linoleoyl-3-chloropropanediol |
| CAS | 1336935-03-5 |
| Molekylformel | C39 H69 Cl O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)-','1-(chloromethyl)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]ethyl ester, Rac-1-oleoyl-2-linoleoyl-3-chloropropane-1,2-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C39H69ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,17-20,37H,3-11,13,15-16,21-36H2,1-2H3/b14-12-,19-17-,20-18- |
| LEDER | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CCl)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC |
| IUPAC-namn | [3-chloro-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] (Z)-octadec-9-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 637.42 |
| Formel vikt | 636.4884 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?