Läs mer
rac 1-Oleoyl-2-linoleoylglycerol, TRC
Produktkod. 30006835
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006835 5 mg
30007783 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO5313505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106292-55-1
Molekylformel C39 H70 O5
Molekylvikt (g/mol) 618.97
Synonym (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1-(Hydroxymethyl)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]
IUPAC-namn [3-hydroxy-2-[(9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxypropyl] (Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Oleoyl-2-linoleoyl-rac-glycerol
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C39H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h12,14,17-20,37,40H,3-11,13,15-16,21-36H2,1-2H3/b14-12-,19-17-,20-18-
Formel vikt 618.5223