missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac 1-Oleoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac 1-Oleoyl-2-stearoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Molekylformel | C39H68D5ClO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| LEDER | O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(C([2H])([2H])Cl)([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 646.48 |
| Formel vikt | g/mol |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering