Läs mer
rac 1-Oleoyl-3-kloropropandiol, TRC
Produktkod. 30133743
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133743 25 mg
30137418 50 mg
17988974 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO52680025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10311-82-7
Molekylformel C21 H39 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 374.99
Synonym 9-Octadecenoic acid (Z)-, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester, Oleic acid, 3-chloro-2-hydroxypropyl ester (7CI,8CI), 1,2-Propanediol, 3-chloro-, 1-oleate (8CI), 3-Chloro-1,2-propanediol 1-oleate, 3-Chloro-1,2-propanediol, 1-monooleate
IUPAC-namn (3-klor-2-hydroxypropyl) (Z)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Oleoyl-3-chloropropanediol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Formel vikt 374.2588
Procent renhet >95%