Läs mer
rac 1-Oleoyl-3-kloropropandiol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Oleoyl-3-chloropropanediol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H39ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9- |
| Formel vikt | 374.2588 |
| Procent renhet | >95% |