Läs mer
rac 1-Oleoyl-3-linoleoylglycerol, TRC
Produktkod. 30409603
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30409603 100 mg
1 options
Produktkod. 30409603 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO531400100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
CAS 104346-53-4
Molekylformel C39 H70 O5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C39H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-20,37,40H,3-10,12,14-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,19-17-,20-18-
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
IUPAC-namn [2-hydroxy-3-[(9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoyl]oxypropyl] (Z)-oktadek-9-enoat
Molekylvikt (g/mol) 618.97
Formel vikt 618.5223