Läs mer
rac 1-Oleoyl glycerol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Oleoyl Glycerol-d5 |
| CAS | 565183-24-6 |
| Molekylformel | C21 D5 H35 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester (9CI, ACI), 2,3-Dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 (9Z)-9-octadecenoate (ACI), (±)-Glyceryl-1,1,2,3,3-d5 1-Monooleate, (9Z)-9-Octadecenoic acid 2,3-dihydroxypropyl-1,1,2,3,3-d5 ester, α-Glyceryl-d5 monooloeate, α-Monoolein-d5, Glyceryl 1-Monooleate-D5 (glyceryl-D5) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/i18D2,19D2,20D |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| IUPAC-namn | (1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-dihydroxypropyl) (Z)-oktadek-9-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.5707 |
| Formel vikt | 361,324 g/mol |
| Visa mer |