Läs mer
rac 1-Palmitoyl-2-kloropropandiol, TRC
Produktkod. 30138605
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138605 10 mg
30135971 5 mg
30004573 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP15649010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63326-63-6
Molekylformel C19H37ClO3
Molekylvikt (g/mol) 348.95
Synonym Hexadecanoic Acid 2-Chloro-3-hydroxypropyl Ester;
IUPAC-namn [(2S)-2-kloro-3-hydroxypropyl] hexadekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material rac 1-Palmitoyl-2-chloropropanediol
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H37ClO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(20)16-21/h18,21H,2-17H2,1H3/t18-/m0/s1
Formel vikt 348.2431