missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol-d5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Formel vikt | 613.4885 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?