missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol-d5, TRC

Produktkod. 30427059
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30427059 2.5 mg 2.5mg
30422394 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30427059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1588522.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246834-24-1
Molekylformel C37H60D5ClO4
Molekylvikt (g/mol) 614.39
Synonym 9,12,15-Octadecatrienoic Acid 1-(Chloromethyl)-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl Ester-d5
LEDER O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC([2H])([2H])C(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C/CC)=O)([2H])C([2H])([2H])Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol-d5
Kvantitet 2.5 mg
Formel vikt 613.4885
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.