Läs mer
rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-1-Palmitoyl-2-linolenoyl-3-chloropropanediol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H65ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13,17-18,35H,3-4,6,8-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3/b7-5+,13-11-,18-17-/t35-/m1/s1 |
| Formel vikt | 608.4571 |